2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-2-carboxy-5-fluoroaniline, 5-Bromo-4-fluoroanthranilic acid
PC51135-25G PC51135-100G
APOSPC51135-25GEA 763 DKK
APOSPC51135-25G APOSPC51135-100G
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Molekylvægt: 234.023 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06409112
CAS-nummer: 143945-65-7