(2S)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51130-1G PC51130-5G
APOSPC51130-1GEA 861 DKK
APOSPC51130-1G APOSPC51130-5G
(2S)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol 97%
(2S)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol
Formel: C₃H₅F₃O
Kogepunkt: 77…78 °C (754 mm Hg)
Smeltepunkt: –52 °C
Massefylde: 1,2799 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 25 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797331
CAS-nummer: 3539-97-7
UN nummer: 1987
ADR: 3,II