2-Chloro-3-fluoro-4-hydroxypyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-3-fluoropyridin-4-ol
PC51119-100MG PC51119-1G PC51119-5G
APOSPC51119-100MGEA 491 DKK
APOSPC51119-100MG APOSPC51119-1G APOSPC51119-5G
2-Chloro-3-fluoro-4-hydroxypyridine
2-Chloro-3-fluoro-4-hydroxypyridine
Formel: C₅H₃ClFNO
Molekylvægt: 147.535 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13189885
CAS-nummer: 1184172-46-0