2,6-Difluoro-3-hydroxypyridine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,6-Difluoro-3-hydroxy-pyridine, 2,6-Difluoropyridin-3-ol
PC51115-1G PC51115-250MG PC51115-5G
APOSPC51115-1GEA 1170 DKK
APOSPC51115-1G APOSPC51115-250MG APOSPC51115-5G
2,6-Difluoro-3-hydroxypyridine 96%
2,6-Difluoro-3-hydroxypyridine
Formel: C₅H₃F₂NO
Molekylvægt: 131.08 g/mol
Smeltepunkt: 124…125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11044351
CAS-nummer: 209328-85-8