2-Bromo-3-iodobenzotrifluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-3-iodo-α,α,α-trifluorotoluene
PC51105-100MG PC51105-1G PC51105-250MG
APOSPC51105-100MGEA 1080 DKK
APOSPC51105-100MG APOSPC51105-1G APOSPC51105-250MG
2-Bromo-3-iodobenzotrifluoride 97%
2-Bromo-3-iodobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃BrF₃I
Molekylvægt: 350.902 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD17012838
CAS-nummer: 1049731-01-2