4-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51098-1G PC51098-5G PC51098-25G
APOSPC51098-1GEA 317 DKK
APOSPC51098-1G APOSPC51098-5G APOSPC51098-25G
4-Fluoro-3-iodonitrobenzene
4-Fluoro-3-iodonitrobenzene
Formel: C₆H₃FINO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08461002
CAS-nummer: 177363-10-9