Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51092-1G PC51092-5G PC51092-25G
APOSPC51092-1GEA 164 DKK
APOSPC51092-1G APOSPC51092-5G APOSPC51092-25G
Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate 97%
Methyl 4-fluoro-3-iodobenzoate
Formel: C₈H₆FIO₂
Kogepunkt: 287…288 °C
Smeltepunkt: 42…43 °C
Massefylde: 1,823 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11870177
CAS-nummer: 1121586-29-5