1,1-Difluoro-2-phenylpropan-2-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC51087-1G PC51087-5G
APOSPC51087-1GEA 3220 DKK
APOSPC51087-1G APOSPC51087-5G
1,1-Difluoro-2-phenylpropan-2-ol 97%
1,1-Difluoro-2-phenylpropan-2-ol
Formel: C₉H₁₀F₂O
Molekylvægt: 172.172 g/mol
Smeltepunkt: 81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08447367
CAS-nummer: 432-88-2