5-(Trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,3-Diamino-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC51080-100MG PC51080-1G PC51080-250MG
APOSPC51080-100MGEA 1090 DKK
APOSPC51080-100MG APOSPC51080-1G APOSPC51080-250MG
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine 98%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine
Formel: C₆H₆F₃N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10696252
CAS-nummer: 107867-51-6