4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid, N-CBZ protected 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
4-(Benzyloxycarbonylamino)-3-fluorobenzeneboronic acid
PC5108-1G
PC5108-5G
APOSPC5108-1GEA
1040
DKK
APOSPC5108-1G
APOSPC5108-5G
4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid, N-CBZ protected 98%
4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid, N-CBZ protected
Formel:
C₁₄H₁₃BFNO₄ Smeltepunkt: 197…199 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD08235098 CAS-nummer: 874290-60-5 |