2-Bromo-2-fluoropropanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC51071-1G PC51071-250MG
APOSPC51071-1GEA 4020 DKK
APOSPC51071-1G APOSPC51071-250MG
2-Bromo-2-fluoropropanoic acid
2-Bromo-2-fluoropropanoic acid
Formel: C₃H₄BrFO₂
Kogepunkt: 99 °C (1 mm Hg)
Massefylde: 1,811 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19442053
CAS-nummer: 132629-22-2