1,2,3,4,5,-Pentafluoro-6-[(1E)-prop-1-en-1-yl]benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51070-1G PC51070-5G
APOSPC51070-1GEA 1780 DKK
APOSPC51070-1G APOSPC51070-5G
1,2,3,4,5,-Pentafluoro-6-[(1E)-prop-1-en-1-yl]benzene
1,2,3,4,5,-Pentafluoro-6-[(1E)-prop-1-en-1-yl]benzene
Formel: C₉H₅F₅
Kogepunkt: 86 °C
Massefylde: 1,374 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19442035
CAS-nummer: 4683-67-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,III