Perfluoro(1-chlorocyclopent-1-ene)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC51068-1G PC51068-250MG
APOSPC51068-1GEA 866 DKK
APOSPC51068-1G APOSPC51068-250MG
Perfluoro(1-chlorocyclopent-1-ene)
Perfluoro(1-chlorocyclopent-1-ene)
Formel: C₅ClF₇
Smeltepunkt: 56…58 °C
Massefylde: 1,606 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19442032
CAS-nummer: 1759-63-3