(1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooct-1-yl)phosphonic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51063-1G PC51063-5G
APOSPC51063-1GEA 915 DKK
APOSPC51063-1G APOSPC51063-5G
(1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooct-1-yl)phosphonic acid
(1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooct-1-yl)phosphonic acid
Formel: C₈H₆F₁₃O₃P
Smeltepunkt: 168…173 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18910708
CAS-nummer: 252237-40-4