Perfluoro(chlorocyclopentane) 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-1,2,2,3,3,4,4,5,5-nonafluorocyclopentane
PC51062-1G PC51062-250MG
APOSPC51062-1GEA 3420 DKK
APOSPC51062-1G APOSPC51062-250MG
Perfluoro(chlorocyclopentane) 90%
Perfluoro(chlorocyclopentane)
Formel: C₅ClF₉
Molekylvægt: 266.492 g/mol
Kogepunkt: 52 °C
Massefylde: 1.61 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19442028
CAS-nummer: 376-76-1