Perfluoro(1,2-dibromo-3,4-dichlorobutane)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,2-Dibromo-3,4-dichloro-1,1,2,3,4,4-hexafluorobutane
PC51061-1G PC51061-5G
APOSPC51061-1GEA 1020 DKK
APOSPC51061-1G APOSPC51061-5G
Perfluoro(1,2-dibromo-3,4-dichlorobutane)
Perfluoro(1,2-dibromo-3,4-dichlorobutane)
Formel: C₄Br₂Cl₂F₆
Kogepunkt: 63 °C (14 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19442561
CAS-nummer: 375-27-9