1,2,2-Tribromo-1H,1H-tridecafluorooctane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51060-1G PC51060-25G PC51060-5G
APOSPC51060-1GEA 549 DKK
APOSPC51060-1G APOSPC51060-25G APOSPC51060-5G
1,2,2-Tribromo-1H,1H-tridecafluorooctane
1,2,2-Tribromo-1H,1H-tridecafluorooctane
Formel: C₈H₂Br₃F₁₃
Kogepunkt: 116 °C (1 mm Hg)
Smeltepunkt: 28…29 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18641926
CAS-nummer: 59665-25-7