Sodium 5H-octafluoropentanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC51057-1G PC51057-5G
APOSPC51057-1GEA 437 DKK
APOSPC51057-1G APOSPC51057-5G
Sodium 5H-octafluoropentanoate
Sodium 5H-octafluoropentanoate
Formel: C₅HF₈O₂·Na
Smeltepunkt: 239…241 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00188425
CAS-nummer: 22715-46-4