1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenylprop-2-yl methacrylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC51056-1G PC51056-5G
APOSPC51056-1GEA 852 DKK
APOSPC51056-1G APOSPC51056-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenylprop-2-yl methacrylate
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenylprop-2-yl methacrylate
Formel: C₁₃H₁₀F₆O₂
Kogepunkt: 128 °C (5 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19442078
CAS-nummer: 130540-87-3