4-Chloro-2-(trichloromethyl)-8-(trifluoromethyl)quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC51038-1G PC51038-5G
APOSPC51038-1GEA 1640 DKK
APOSPC51038-1G APOSPC51038-5G
4-Chloro-2-(trichloromethyl)-8-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-2-(trichloromethyl)-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₄Cl₄F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179716
CAS-nummer: 91991-76-3