4-Chloro-6-fluoro-2-(trichloromethyl)quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC51037-1G PC51037-5G
APOSPC51037-1GEA 1640 DKK
APOSPC51037-1G APOSPC51037-5G
4-Chloro-6-fluoro-2-(trichloromethyl)quinoline
4-Chloro-6-fluoro-2-(trichloromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄Cl₄FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02684139
CAS-nummer: 927800-47-3