2-(2,2-Difluoroethoxy)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510359-1G PC510359-250MG
APOSPC510359-1GEA 8370 DKK
APOSPC510359-1G APOSPC510359-250MG
2-(2,2-Difluoroethoxy)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(2,2-Difluoroethoxy)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formel: C₇H₆F₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26843607
CAS-nummer: 1565712-50-6