1-Fluoro-2-propylamine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Fluoropropan-2-amine hydrochloride
PC510357-100MG PC510357-1G PC510357-250MG
APOSPC510357-100MGEA 872 DKK
APOSPC510357-100MG APOSPC510357-1G APOSPC510357-250MG
1-Fluoro-2-propylamine hydrochloride 97%
1-Fluoro-2-propylamine hydrochloride
Formel: C₃H₈FN·ClH
Molekylvægt: 113.562 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20489620
CAS-nummer: 921602-78-0