4-Bromo-2,6-difluoro-α-methylbenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510353-1G PC510353-5G
APOSPC510353-1GEA 0 DKK
APOSPC510353-1G APOSPC510353-5G
4-Bromo-2,6-difluoro-α-methylbenzyl alcohol 95%
4-Bromo-2,6-difluoro-α-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₇BrF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25459281
CAS-nummer: 1214900-62-5