4-(Boc-Amino)-2-fluoro-5-nitrobenzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510352-1G PC510352-250MG PC510352-5G
APOSPC510352-1GEA 4000 DKK
APOSPC510352-1G APOSPC510352-250MG APOSPC510352-5G
4-(Boc-Amino)-2-fluoro-5-nitrobenzonitrile 97%
4-(Boc-Amino)-2-fluoro-5-nitrobenzonitrile
Formel: C₁₂H₁₂FN₃O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31695792
CAS-nummer: 473537-38-1