Methyl 2-(4-fluoro-1H-indol-3-yl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510350-250MG PC510350-1G
APOSPC510350-250MGEA 1920 DKK
APOSPC510350-250MG APOSPC510350-1G
Methyl 2-(4-fluoro-1H-indol-3-yl)acetate
Methyl 2-(4-fluoro-1H-indol-3-yl)acetate
Formel: C₁₁H₁₀FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24617138
CAS-nummer: 5159-06-8