2-Amino-6-chloro-3-fluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510347-1G PC510347-250MG
APOSPC510347-1GEA 933 DKK
APOSPC510347-1G APOSPC510347-250MG
2-Amino-6-chloro-3-fluorobenzoic acid
2-Amino-6-chloro-3-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₅ClFNO₂
Molekylvægt: 189.572 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11183542
CAS-nummer: 1039815-76-3