Ethyl 2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510346-1G PC510346-250MG
APOSPC510346-1GEA 8410 DKK
APOSPC510346-1G APOSPC510346-250MG
Ethyl 2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine-4-carboxylate
Ethyl 2,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine-4-carboxylate
Formel: C₇H₅Cl₂FN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29065911
CAS-nummer: 1266238-63-4