4-(Carboxydifluoromethyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC510332-1G PC510332-250MG
APOSPC510332-1GEA 1490 DKK
APOSPC510332-1G APOSPC510332-250MG
4-(Carboxydifluoromethyl)benzoic acid
4-(Carboxydifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₆F₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21099440
CAS-nummer: 1240313-90-9
UN nummer: 1759
ADR: 8,III