2,2-Difluoro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC510326-5G PC510326-1G
APOSPC510326-5GEA 7570 DKK
APOSPC510326-5G APOSPC510326-1G
2,2-Difluoro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
2,2-Difluoro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Formel: C₉H₅F₅O₂
Molekylvægt: 240.127 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16756774
CAS-nummer: 73790-11-1
UN nummer: 3261
ADR: 8 III