2,2-Difluoro-2-(2-methoxyphenyl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510324-5G PC510324-1G
APOSPC510324-5GEA 7570 DKK
APOSPC510324-5G APOSPC510324-1G
2,2-Difluoro-2-(2-methoxyphenyl)acetic acid
2,2-Difluoro-2-(2-methoxyphenyl)acetic acid
Formel: C₉H₈F₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16748867
CAS-nummer: 1250773-62-6