2-(4-Acetylphenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510308-1G PC510308-250MG PC510308-5G
APOSPC510308-1GEA 3050 DKK
APOSPC510308-1G APOSPC510308-250MG APOSPC510308-5G
2-(4-Acetylphenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(4-Acetylphenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Formel: C₁₀H₈F₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24503444
CAS-nummer: 1308915-16-3