(R)-4-Amino-3-fluoro-2-methyl-2-butanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC510301-1G PC510301-250MG PC510301-5G
APOSPC510301-1GEA 3370 DKK
APOSPC510301-1G APOSPC510301-250MG APOSPC510301-5G
(R)-4-Amino-3-fluoro-2-methyl-2-butanol
(R)-4-Amino-3-fluoro-2-methyl-2-butanol
Formel: C₅H₁₂FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29055294
CAS-nummer: 1544241-64-6