Methyl 2,6-Difluoro-4-methylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510300-1G PC510300-5G
APOSPC510300-1GEA 2980 DKK
APOSPC510300-1G APOSPC510300-5G
Methyl 2,6-Difluoro-4-methylbenzoate
Methyl 2,6-Difluoro-4-methylbenzoate
Formel: C₉H₈F₂O₂
Molekylvægt: 186.155 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23135649
CAS-nummer: 79538-30-0