Ethyl 2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510288-1G PC510288-5G
APOSPC510288-1GEA 2300 DKK
APOSPC510288-1G APOSPC510288-5G
Ethyl 2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetate
Ethyl 2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₀ClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11045165
CAS-nummer: 340825-20-9