4-(4-Fluorophenyl)-1-(p-tolyl)-1-butanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510287-1G PC510287-250MG PC510287-5G
APOSPC510287-1GEA 3370 DKK
APOSPC510287-1G APOSPC510287-250MG APOSPC510287-5G
4-(4-Fluorophenyl)-1-(p-tolyl)-1-butanone
4-(4-Fluorophenyl)-1-(p-tolyl)-1-butanone
Formel: C₁₇H₁₇FO
Molekylvægt: 256.315 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29049235
CAS-nummer: 2006277-31-0