Methyl (E)-3-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510279-1G PC510279-250MG PC510279-5G
APOSPC510279-1GEA 3710 DKK
APOSPC510279-1G APOSPC510279-250MG APOSPC510279-5G
Methyl (E)-3-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylate
Methyl (E)-3-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylate
Formel: C₁₁H₁₀F₃NO₂
Molekylvægt: 245.198 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28678072
CAS-nummer: 231296-89-2