2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde, 2-Formyl-5-(trifluoromethyl)phenol, 4-Formyl-3-hydroxybenzotrifluoride
PC51027-1G PC51027-5G PC51027-25G
APOSPC51027-1GEA 426 DKK
APOSPC51027-1G APOSPC51027-5G APOSPC51027-25G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₅F₃O₂
Molekylvægt: 190.119 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039240
CAS-nummer: 58914-34-4