2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC51027-1G
PC51027-5G
PC51027-25G
APOSPC51027-1GEA
426
DKK
APOSPC51027-1G
APOSPC51027-5G
APOSPC51027-25G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₅F₃O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04039240 CAS-nummer: 58914-34-4 |