2-Amino-6-bromo-5-fluoro-3-methylbenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510264-1G PC510264-250MG
APOSPC510264-1GEA 6880 DKK
APOSPC510264-1G APOSPC510264-250MG
2-Amino-6-bromo-5-fluoro-3-methylbenzoic acid
2-Amino-6-bromo-5-fluoro-3-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₇BrFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28977408
CAS-nummer: 1694614-97-5