2-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510262-1G PC510262-5G PC510262-250MG
APOSPC510262-1GEA 4520 DKK
APOSPC510262-1G APOSPC510262-5G APOSPC510262-250MG
2-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carbaldehyde
2-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₅ClF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23132257
CAS-nummer: 1254366-15-8