Ethyl 2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 2-(4,4-difluorocyclohexyl)acetate
PC510248-1G PC510248-250MG
APOSPC510248-1GEA 6500 DKK
APOSPC510248-1G APOSPC510248-250MG
Ethyl 2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetate
Ethyl 2-(4,4-Difluorocyclohexyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₆F₂O₂
Molekylvægt: 206.23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18909256
CAS-nummer: 915213-54-6