1-(2-Chloroethyl)-2-fluorobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510242-1G PC510242-250MG PC510242-5G
APOSPC510242-1GEA 3590 DKK
APOSPC510242-1G APOSPC510242-250MG APOSPC510242-5G
1-(2-Chloroethyl)-2-fluorobenzene
1-(2-Chloroethyl)-2-fluorobenzene
Formel: C₈H₈ClF
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11110026
CAS-nummer: 119779-12-3