6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC51024-1G PC51024-250MG PC51024-500MG
APOSPC51024-1GEA 2300 DKK
APOSPC51024-1G APOSPC51024-250MG APOSPC51024-500MG
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
6-Bromo-3-chloro-5-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₅BrClFN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18384876
CAS-nummer: 1286734-93-7