N-[[4-(4-Fluorobenzyl)-2-morpholinyl]methyl]acetamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510236-100G
PC510236-25G
APOSPC510236-100GEA
872
DKK
APOSPC510236-100G
APOSPC510236-25G
N-[[4-(4-Fluorobenzyl)-2-morpholinyl]methyl]acetamide
N-[[4-(4-Fluorobenzyl)-2-morpholinyl]methyl]acetamide
Formel:
C₁₄H₁₉FN₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD16619692 CAS-nummer: 112913-94-7 |