1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510220-1G PC510220-250MG
APOSPC510220-1GEA 2430 DKK
APOSPC510220-1G APOSPC510220-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-4-carboxylic acid
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₇F₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15527665
CAS-nummer: 1260740-53-1