2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]oxirane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510217-1G PC510217-250MG
APOSPC510217-1GEA 4520 DKK
APOSPC510217-1G APOSPC510217-250MG
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]oxirane
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]oxirane
Formel: C₁₀H₆F₆O
Molekylvægt: 256.144 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16503160
CAS-nummer: 109086-18-2