4-Fluoro-7-methylindole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510216-1G PC510216-250MG PC510216-5G
APOSPC510216-1GEA 3750 DKK
APOSPC510216-1G APOSPC510216-250MG APOSPC510216-5G
4-Fluoro-7-methylindole
4-Fluoro-7-methylindole
Formel: C₉H₈FN
Molekylvægt: 149.165 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027019
CAS-nummer: 313337-32-5