3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC510210-1G PC510210-250MG PC510210-5G
APOSPC510210-1GEA 4520 DKK
APOSPC510210-1G APOSPC510210-250MG APOSPC510210-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₈H₇BrF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185403
CAS-nummer: 691877-04-0
UN nummer: 2735
ADR: 8,III