2-Methoxy-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC510197-1G PC510197-250MG
APOSPC510197-1GEA 4520 DKK
APOSPC510197-1G APOSPC510197-250MG
2-Methoxy-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
2-Methoxy-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₅F₃N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17168448
CAS-nummer: 1803857-10-4